Merck
PHL85747
Glucolimnanthin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
m-Methoxyglucotropaeolin potassium salt, Potassium m-methoxybenzylglucosinolate
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 497,00
US$ 497,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 497,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20KNO10S2
Número de CAS:
Peso molecular:
477.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 497,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2cc(ccc2)OC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c1-24-9-4-2-3-8(5-9)6-11(16-26-28(21,22)23)27-15-14(20)13(19)12(18)10(7-17)25-15;/h2-6,10,12-20H,7H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t10-,12-,13+,14-,15+;/m1./s1
InChI key
ZJQZGEHWEPCOAP-CPPSCNBISA-M
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)