Merck
PHL85719
Aloeresin D
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 852,00
US$ 852,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 852,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H32O11
Número de CAS:
Peso molecular:
556.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 852,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4c(c(cc3OC)C)C(=O)C=C(O4)C[C@H](O)C)OC(=O)\C=C\c2ccc(cc2)O)O)O)CO
InChI
1S/C29H32O11/c1-14-10-20(37-3)24(27-23(14)19(33)12-18(38-27)11-15(2)31)28-29(26(36)25(35)21(13-30)39-28)40-22(34)9-6-16-4-7-17(32)8-5-16/h4-10,12,15,21,25-26,28-32,35-36H,11,13H2,1-3H3/b9-6+/t15-,21-,25-,26+,28+,29-/m1/s1
Clave InChI
OUGNWRCWQLUXHX-ACWXGELRSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)