Merck
A0451
Aloin
from Curacao aloe, ~50%
Sinónimos:
1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, Aloin A, Barbaloin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O9
Número CAS:
Peso molecular:
418.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-808-0
Beilstein/REAXYS Number:
6077558
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Curacao aloe
Quality Segment
form
powder
concentration
~50%
color
yellow to brown
mp
418.39  °C ((785.10 °F ))
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Biochem/physiol Actions
Purgative activity in rats requires activation by Eubacterium sp. strain BAR or similar intestinal anaerobe, presumably by conversion to aloe-emodin anthrone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)