Merck
PHL84250
(+)-Peucedanol
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 806,00
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 806,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16O5
Número de CAS:
Peso molecular:
264.27
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 806,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2)O)C[C@@H](O)C(O)(C)C
InChI
1S/C14H16O5/c1-14(2,18)12(16)6-9-5-8-3-4-13(17)19-11(8)7-10(9)15/h3-5,7,12,15-16,18H,6H2,1-2H3/t12-/m1/s1
Clave InChI
WRTWKAQFZYXAEJ-GFCCVEGCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)