Merck
PHL84240
Mirificin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-apiosylglucoside), Puerarin apioside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 715,00
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 715,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28O13
Número de CAS:
Peso molecular:
548.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 715,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C26H28O13/c27-9-26(35)10-38-25(24(26)34)37-8-16-19(31)20(32)21(33)23(39-16)17-15(29)6-5-13-18(30)14(7-36-22(13)17)11-1-3-12(28)4-2-11/h1-7,16,19-21,23-25,27-29,31-35H,8-10H2/t16-,19-,20+,21-,23+,24+,25-,26-/m1/s1
Clave InChI
ZBXWGKPUSLRPHX-QOIVFALESA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)