PHL83564
Cascaroside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C27H32O14/c28-6-9-4-11-16(26-24(37)22(35)19(32)14(7-29)39-26)10-2-1-3-13(18(10)21(34)17(11)12(31)5-9)40-27-25(38)23(36)20(33)15(8-30)41-27/h1-5,14-16,19-20,22-33,35-38H,6-8H2/t14-,15-,16+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
MNAYRSRTNMVAPR-ZHVWOXMGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)