Merck
PHL84207
Deacetylasperulosidic acid methyl ester
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
6α-Hydroxygeniposide, Methyl deactylasperulosidate
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 652,00
US$ 652,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 652,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24O11
Número de CAS:
Peso molecular:
404.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 652,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)OC
Clave InChI
WSGPLSDARZNMCW-FCVLBCLDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)