Merck
PHL83491
Deacetylasperulosidic acid
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 882,00
US$ 882,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 882,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
390.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 882,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)O
InChI
1S/C16H22O11/c17-2-5-1-7(19)10-6(14(23)24)4-25-15(9(5)10)27-16-13(22)12(21)11(20)8(3-18)26-16/h1,4,7-13,15-22H,2-3H2,(H,23,24)/t7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
Clave InChI
ZVXWFPTVHBWJOU-YYFGDFGFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)