Merck
PHL84096
Tropine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Tropanol
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 298,00
US$ 298,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 298,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Beilstein/REAXYS Number:
80188
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 298,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChI key
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)