Merck
PHL84089
Nortropinone hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride, Desmethyltropinone hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 298,00
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 298,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
161.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 298,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H2]1C2CCC1CC(=O)C2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
Clave InChI
MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)