Merck
PHL83894
Polygalasaponin F
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H86O23
Número de CAS:
Peso molecular:
1091.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)OC(=O)[C@@]43[C@@H](CC(CC4)(C)C)C5=CC[C@@H]6[C@@]7([C@H]([C@@]([C@H]([C@H](C7)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)(CO)C)CC[C@]6
InChI
1S/C53H86O23/c1-22-40(73-43-37(65)31(59)26(58)20-69-43)36(64)39(67)44(70-22)74-41-35(63)33(61)28(19-55)72-46(41)76-47(68)53-14-12-48(2,3)16-24(53)23-8-9-30-49(4)17-25(57)42(75-45-38(66)34(62)32(60)27(18-54)71-45)50(5,21-56)29(49)10-11-52(30,7)51(23,6)13-1
Clave InChI
VRDCOPNSCZLBLD-JKVIPCSCSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)