Merck
PHL83880
Obtusifolin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,8-Dihydroxy-1-methoxy-3-methyl-9,10-anthracenedione
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 756,00
US$ 756,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 756,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
284.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 756,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(C(C(C(OC)=C(O)C(C)=C2)=C2C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-6-9-12(16(21-2)13(7)18)15(20)11-8(14(9)19)4-3-5-10(11)17/h3-6,17-18H,1-2H3
Clave InChI
NYRXUBDGDSRBGB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)