Merck
PHL80267
Plumbagin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Methyljuglone, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 355,00
US$ 355,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 355,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 355,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C(=CC2=O)C
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Arati P Vasav et al.
Fitoterapia, 147, 104761-104761 (2020-10-19)
Plumbagin is a pharmacologically active naphthoquinone present in the Plumbago zeylanica L. having important medicinal properties. The root of P. zeylanica is rich and primary tissue of the plumbagin biosynthesis and accumulation. The complete biosynthetic pathway of plumbagin in plant