Merck
PHL83838
Bacopaside V
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.680,00
US$ 1.680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.680,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H66O13
Número de CAS:
Peso molecular:
766.95
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.680,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)CO[C@@]1([H])O[C@@H]3C(C)(C)[C@@](CC[C@]4(C)[C@]5([H])CC[C@@]6([H])[C@@]4(CO7)C[C@@]87[C@]6([H])[C@@](C)(O)[C@H](C=C(C)C)CO8)([H])[C@]5(C)CC3
Clave InChI
RJDSARTZFIBDAR-HYXREVLBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)