Merck
PHL83835
Alisol A
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 742,00
US$ 742,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 742,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O5
Número de CAS:
Peso molecular:
490.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 742,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@H]2[C@@]3([C@@H](CC[C@@]2([C@]4(CCC(=C4C1)[C@@H](C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)(C)C)C)C)C)C(C(=O)CC3)(C)C)C
InChI
1S/C30H50O5/c1-17(15-21(32)25(34)27(4,5)35)18-9-13-29(7)19(18)16-20(31)24-28(6)12-11-23(33)26(2,3)22(28)10-14-30(24,29)8/h17,20-22,24-25,31-32,34-35H,9-16H2,1-8H3/t17-,20+,21+,22+,24+,25-,28+,29+,30+/m1/s1
Clave InChI
HNOSJVWYGXOFRP-UNPOXIGHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)