PHL82464
Alisol B 23-acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Alisol B acetate, 23-Acetylalismol B, 23-O-Acetylalisol B, Alisol B 23-acetate
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CC(O1)(C)[C@@]1([H])[C@@H](OC(C)=O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@](CC2)(C)[C@@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(CC[C@]5(C)[C@]4([H])[C@@H](O)C3)=O
InChI
1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24+,26+,27-,30+,31+,32+/m1/s1
Clave InChI
NLOAQXKIIGTTRE-JSWHPQHOSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)