Merck
PHL83482
Calceolarioside B
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 619,00
US$ 619,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 619,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H26O11
Número de CAS:
Peso molecular:
478.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 619,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C23H26O11/c24-14-4-1-12(9-16(14)26)3-6-19(28)33-11-18-20(29)21(30)22(31)23(34-18)32-8-7-13-2-5-15(25)17(27)10-13/h1-6,9-10,18,20-27,29-31H,7-8,11H2/b6-3+/t18-,20-,21+,22-,23-/m1/s1
Clave InChI
LFKQVVDFNHDYNK-FOXCETOMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)