PHL83333
Decursin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0%
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
Clave InChI
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)