Merck
PHL83546
Tenuifolin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Presenegenin 3-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 673,00
US$ 673,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 673,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H56O12
Número de CAS:
Peso molecular:
680.82
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 673,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2[C@@](C3[C@@](C4[C@]([C@@]5(CCC6(C(CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)CO)(CC3)C)(CC2O)C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19?,20?,21-,22?,23?,24-,25+,26-,27?,28+,32-,33-,34+,35?,36+/m1/s1
Clave InChI
DBJLNNAUDGIUAE-HGSCIFNISA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)