Merck
PHL83320
Notopterol
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C/C(CC(C=C(C)C)O)=C\COC1=C2C(OC(C=C2)=O)=CC3=C1C=CO3
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+
Clave InChI
BKIACVAZUKISOR-MKMNVTDBSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Qiong Wang et al.
Cell reports, 32(11), 108158-108158 (2020-09-17)
The traditional Chinese medicinal herb Notopterygium incisum Ting ex H.T. Chang has anti-rheumatism activity, and a mass spectrometry assay of patients' serum after administration of the herb revealed that notopterol is the most abundant component enriched. However, the functions of