Merck
PHL83303
Pristimerin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(9b,13a,14b,20a)-3-Hydroxy-9,13-dimethyl-2-oxo-24,25,26 -trinoroleana-1(10),3,5,7-tertraen-29-oic acid methyl ester, Celastrol methyl ester
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H40O4
Número de CAS:
Peso molecular:
464.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
More active than euphol against MGL, better activity with rat neurons, but less selective relative to similar enzymes.
More active than euphol against MGL, better activity with rat neurons, but less selective relative to similar enzymes. First MGL inhibitor to act reversibly, several others covalently bind to cysteine residues. Other studies involve multiply mylome, pristimerin inhibits NF-κB activation via inhibition of IKK-α or IKK-β. It is the methyl ester of celastrol (C0869).
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)