Merck
PHL83295
Neobavaisoflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)phenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 716,00
US$ 716,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 716,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
322.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 716,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(C(C(C2=CC(CC=C(C)C)=C(O)C=C2)=CO3)=O)C3=C1
InChI
1S/C20H18O4/c1-12(2)3-4-14-9-13(5-8-18(14)22)17-11-24-19-10-15(21)6-7-16(19)20(17)23/h3,5-11,21-22H,4H2,1-2H3
Clave InChI
OBGPEBYHGIUFBN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)