Merck
PHL83155
2-Methoxycinnamaldehyde
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
o-Methoxycinnamaldehyde
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 334,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 334,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
160-161 °C/12 mmHg (lit.)
mp
44.0-49.0 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C=Cc1ccccc1OC
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-7-3-2-5-9(10)6-4-8-11/h2-8H,1H3/b6-4+
Clave InChI
KKVZAVRSVHUSPL-GQCTYLIASA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)