Merck
PHL82536
Faradiol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,16β,18α,19α)-Urs-20-ene-3,16-diol, 16β-Hydroxypseudotaraxasterol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 924,00
US$ 924,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 924,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O2
Número de CAS:
Peso molecular:
442.72
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 924,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@]([C@]4(C([C@@]5([C@H](C([C@H](CC5)O)(C)C)CC4)C)CC3)C)(C1)C)[C@@H](C(=CC2)C)C)C
InChI
1S/C30H50O2/c1-18-11-14-28(6)24(32)17-30(8)20(25(28)19(18)2)9-10-22-27(5)15-13-23(31)26(3,4)21(27)12-16-29(22,30)7/h11,19-25,31-32H,9-10,12-17H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22?,23+,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
Clave InChI
BNHIQKVOPNHQKO-MIISSIQISA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)