Merck
PHL84037
Rescinnamine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Methyl reserpate 3,4,5-trimethoxycinnamic acid ester, Reserpinine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 533,00
US$ 533,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 533,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H42N2O9
Número de CAS:
Peso molecular:
634.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 533,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N21[C@H](C[C@H]5[C@@H](C2)C[C@H]([C@@H]([C@H]5C(=O)OC)OC)OC(=O)\C=C\c6cc(c(c(c6)OC)OC)OC)c3[nH]c4c(c3CC1)ccc(c4)OC
InChI
1S/C35H42N2O9/c1-40-21-8-9-22-23-11-12-37-18-20-15-29(46-30(38)10-7-19-13-27(41-2)33(43-4)28(14-19)42-3)34(44-5)31(35(39)45-6)24(20)17-26(37)32(23)36-25(22)16-21/h7-10,13-14,16,20,24,26,29,31,34,36H,11-12,15,17-18H2,1-6H3/b10-7+/t20-,24+,26-,29-,31+,34+/m1/s1
Clave InChI
SZLZWPPUNLXJEA-QEGASFHISA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)