Merck
PHL82523
2′,6′-Dihydroxy 4′-methoxychalcone
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O(C)c1cc(c(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-12-9-14(18)16(15(19)10-12)13(17)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,18-19H,1H3/b8-7+
Clave InChI
CUGDOWNTXKLQMD-BQYQJAHWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)