Merck
PHL82501
Citral
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 334,00
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 334,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
1721871
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 334,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 200 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)