Merck
PHL82480
Atractylenolide II
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Asterolide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]2C[C@@]3([C@@H](CC2=C(C1=O)C)C(=C)CCC3)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h12-13H,1,4-8H2,2-3H3/t12-,13-,15+/m0/s1
Clave InChI
OQYBLUDOOFOBPO-KCQAQPDRSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)