Merck
PHL80511
Oxysophocarpine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Sophocarpidine, Sophocarpine N-oxide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
262.35
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=CC[C@](N1C2)([H])[C@@]3([H])CCC[N]4(O)CCC[C@]2([H])[C@]43[H]
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1
Clave InChI
QMGGMESMCJCABO-LHDUFFHYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ya-Qian Jia et al.
Journal of ethnopharmacology, 255, 112775-112775 (2020-03-25)
Sophora alopecuroides L. is one of the most commonly used plants in traditional medicine for the management conditions including inflammatory and gastrointestinal disease. However, the therapeutic mechanism of Sophora alopecuroides L.particularly in inflammatory bowel disease (IBD) remains unclear. To evaluate