PHL82239
Methyl salicylate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
Productos recomendados
grado
primary reference standard
densidad de vapor
5.26 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 54 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
847 °F
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)