Merck
PHL80561
Formosanin C
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Asperin, Parissaponin, Parissaponin P, Saponin P-d, Saponin Pb
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 507,00
US$ 507,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 507,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H82O20
Número de CAS:
Peso molecular:
1015.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 507,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@]6([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O)[C@H](C)O5)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7)CC3=CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@@](O8)([H])[C@]9([H
InChI
1S/C51H82O20/c1-20-10-15-51(62-19-20)21(2)32-30(71-51)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-49(25,6)28(27)12-14-50(29,32)7)66-48-44(70-46-39(59)36(56)34(54)23(4)64-46)41(61)43(31(18-52)67-48)69-47-40(60)37(57)42(24(5)65-47)68-45-38(58)35(55)33(53)22(3)63-45/h8,20-24,26-48,52-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23+,24+,26+,27-,28+,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43-,44-,45+,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
InChI key
OZIHYFWYFUSXIS-KORJSKJVSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)