Merck
PHL80558
Prosapogenin A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lilioglycoside D, Ophiopogonin C′, Polyphyllin V, Progenin III, Prosapogenin D′1
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 643,00
US$ 643,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 643,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C39H62O12
Número de CAS:
Peso molecular:
722.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 643,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(OC[C@@H](CC8)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C
InChI
1S/C39H62O12/c1-18-8-13-39(46-17-18)19(2)28-26(51-39)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-37(21,4)24(23)10-12-38(25,28)5)48-36-34(32(44)30(42)27(16-40)49-36)50-35-33(45)31(43)29(41)20(3)47-35/h6,18-20,22-36,40-45H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-,2
Clave InChI
HDXIQHTUNGFJIC-FOAHKCLGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)