Merck
PHL80494
N-Malonyl-DL-tryptophan
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
N-(2-Carboxyacetyl)-DL-tryptophan, Nα-Malonyl-DL-tryptophan
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 557,00
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 557,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N2O5
Peso molecular:
290.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 557,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H14N2O5/c17-12(6-13(18)19)16-11(14(20)21)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
OVEAWSPZRGBTSS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo triticum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)