Merck
PHL80463
Glabridin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(R)-4-(3,4-Dihydro-8,8-dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-3-yl)-1,3-benzenediol
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 903,00
US$ 903,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 903,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
324.37
Beilstein:
7141956
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 903,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)Oc2ccc3C[C@@H](COc3c2C=C1)c4ccc(O)cc4O
InChI
1S/C20H20O4/c1-20(2)8-7-16-18(24-20)6-3-12-9-13(11-23-19(12)16)15-5-4-14(21)10-17(15)22/h3-8,10,13,21-22H,9,11H2,1-2H3/t13-/m0/s1
Clave InChI
LBQIJVLKGVZRIW-ZDUSSCGKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
512.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
267 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)