PHL80380
Catharanthine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester, 7-Ethyl-9,10,12,13-tetrahydro-6,9-methano-5H-pyrido[1′,2′:1,2]azepino[4,5-b]indole-6(6aH)-carboxylic acid methyl ester
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
InChI key
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
Categorías relacionadas
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)