P7262
Plumbagin from Plumbago indica
Sinónimos:
5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Plumbago indica
Formulario
powder
color
faint orange to dark orange
mp
76-78 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as a reactive oxygen species agent (ROS) to induce cytotoxicity in mouse embryonic fibroblasts[3]
- as an oxidative stress inducer to generate superoxide anion in Saccharomyces cerevisiae[4]
- as a reference standard in thin layer chromatography and in spectrophotometric analysis for quantification of plumbagin in Plumbago auriculate samples[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)