Merck
PHL80084
Pelargonidin chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 511,00
US$ 511,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 511,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H11ClO5
Número de CAS:
Peso molecular:
306.70
Beilstein:
3922945
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 511,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
Clave InChI
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicación
Involved in pharmacological studies investigating the use of flavonoids as inhibitors of CD38
Antioxidant and anthocyanidin:
  • Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
  • Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
  • Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
  • Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antioxidant and anthocyanidin.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)