G1006621
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)
About This Item
Productos recomendados
técnicas
GC/MS: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 0.5 g dried cannabis in 10 mL headspace vial
SPME fiber: Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), 50/30 μm (57298-U)
extraction: 20 min, headspace, 40 °C
desorption process: 3 min, 270 °C
sample preparation: 30 min equilibration at 40 °C prior to extraction
sample preparation: fiber postbake after extraction, 3 min at 270 °C
column: Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven: 60 °C (2 min), 5 °C/min to 275 °C (5 min)
inj. temp.: 270 °C
detector: MSD
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min constant flow
liner: 0.75 mm ID, SPME
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
Fibra para SPME
Para utilizar con
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)