G006135
HPLC Analysis Proteins on Proteomix® SCX-NP1.7, Demonstration of Column Stability with Repeated Injections
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Proteomix SCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777146)
column: Proteomix SCX-NP1.7 guard cartridge with holder, 1 cm x 4 mm I.D. (Z777144)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate buffer, pH 6.5, (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 - 100% B in 25 min, 15 min prewash
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: each compound 1 mg/mL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)