Documentos clave
G005739
HPLC Analysis of Silymarin on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% formic acid; [B] methanol
gradient: held at 35% B for 3 min; 35 to 45% B in 10 min; held at 45% B for 2 min; 45 to 100% B in 5 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4105 psi (283 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 100 μg/mL in 90:10, water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of silymarin.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Taxifolin
    Silychristin
    Apigenin 7-glucoside
    Silydianin
    Silybin B
    Isosilybin A
    Isosilybin B
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)