30494
Silydianin
analytical standard
Sinónimos:
Silidianin
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% residual solvents (GC-HS)
≤10.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2[C@H]3CO[C@]4(O)[C@H]3C(=C[C@H]2C4=O)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C(=O)[C@@H]5O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-16-4-9(2-3-14(16)27)18-11-7-12(20-13(18)8-34-25(20,32)24(11)31)23-22(30)21(29)19-15(28)5-10(26)6-17(19)35-23/h2-7,11,13,18,20,22-23,26-28,30,32H,8H2,1H3/t11-,13-,18+,20+,22+,23-,25-/m1/s1
InChI key
CYGIJEJDYJOUAN-JSGXPVSSSA-N
Application
Packaging
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?