G005708
LC/MS Analysis of Melamine and Hydrolysis Products on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), full scan
injection: 2 μL
sample: 1 mg/L in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
componente de la fase móvil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)