Documentos clave
G005615
HPLC Analysis of Vitamin D2 and D3 on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53825-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.15 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 10 mg/L each (vitamins D2 and D3) in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)