47768
Ergocalciferol (D2)
analytical standard
Sinónimos:
Ergocalciferol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type fat soluble vitamin
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white to yellowish
mp
114-118 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
Clave InChI
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Información sobre el gen
human ... VDR(7421)
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?