Documentos clave
G004737
HPLC Analysis of Triazole Antifungal Agent Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 0.1 mg/mL in methanol
peaks 1&2: enilconazole
peaks 2&3: eberconazole
peaks 4&5: miconazole
peaks 6&7: ketoconazole
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Nota de análisis
Note: Peak 2 of enilconzaole coelutes with peak 1 of eberconazole under these conditions.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)