Documentos clave
G004730
HPLC Analysis of Ephedrine Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIRAL-AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58170AST)
mobile phase: 1 mM octanoic acid in 10 mM (NH4)2HPO4, pH 6.9
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
Analito
Descripción
    (±)-Ephedrine hydrochloride
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)