Merck
862231
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride
99%
Sinónimos:
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
201.69
Beilstein:
3630391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
crystals
actividad óptica
[α]20/D −34°, c = 4 in H2O
mp
216-220 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Clave InChI
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tianmin Shu et al.
Journal of forensic sciences, 64(5), 1482-1485 (2019-03-06)
Ephedrine (EPH) and pseudoephedrine (PSE) were studied by micro-Raman spectroscopy and UV resonance Raman spectroscopy excited at 785 and 360 nm, respectively. Raman bands at approximately 245 and 410 cm-1 for ephedrine have apparent differences from the same bands at