Documentos clave
G004692
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Hydrobenzoin
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)