Documentos clave
8.20526
Sigma-Aldrich
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
for synthesis
Sinónimos:
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
207-758-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
139 °C
solubilidad
slightly soluble 2.5 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(C(O)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
Clave InChI
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable