Documentos clave
G004376
US EPA Method 608.1/608.2: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 75 °C (2 min), 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: ECD, 300 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open after 0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: mixture of 608.1 and 608.2 calibration solutions (40351-U and 40352-U) diluted to 100 ppb in n-hexane
application(s)
environmental
Legal Information
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
guard column
Referencia del producto
Descripción
Precios
required but not provided
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)